Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide (∼22,3% S) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42410.06
42410.14
42410.22
42410.36
42410.06EA
54.4
EUR
42410.06
42410.14
42410.22
42410.36
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide (∼22,3% S) ≥98%
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide
CAS No.: 40372-72-3
Molecular Formula: ((CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2SS)2
Formula Weight: 538.94
Flash Point: 91°(196°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.074
Boiling Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00053751
Applications: Coupling/cross-linking agent for precious metals
Fórmula:
C₁₈H₄₂O₆S₄Si₂ Peso Molecular: 538.938 g/mol Ponto de ebulição: 250 °C (decomposição) Densidade: 1.074 Ponto de Inflamação: 91 °C (196 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053751 Número CAS: 40372-72-3 EINECS: 254-896-5 |