Print…
Amberlite® IRA-67 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42253.30 42253.A1 42253.A7
42253.30EA 56.7 EUR
42253.30 42253.A1 42253.A7
Amberlite® IRA-67 resina de troca iônica
Amberlite® IRA-67
CAS No.: 80747-90-6 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00145567
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145567
Número CAS: 80747-90-6
Merck Index: 14,382