Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
PEO
42237.14
42237.22
42237.36
42237.14EA
42.4
EUR
42237.14
42237.22
42237.36
Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n
Physical Form: Powder
Density: 1.21
Refractive Index: 1.4539
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 65°
MDL No.: MFCD00147979
Fórmula:
(-CH₂CH₂O-)n Ponto de Fusão: 65 °C Densidade: 1.21 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00147970 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |