Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue) mistura de isômeros ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 94%
CAS No.: 26444-49-5
Molecular Formula: (CH3C6H4O)xP(O)(OC6H5)y
Flash Point: 232°(450°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.21
Refractive Index: 1.5630
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -38°
Boiling Point: 390°
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00014920
Fórmula:
C₁₉H₁₇O₄P Ponto de ebulição: 390 °C Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 1,21 Ponto de Inflamação: 232 °C (450 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014920 Número CAS: 26444-49-5 EINECS: 247-693-8 UN: 3082 ADR: 9,III |