Print…
Alumínio ≥99% (baseado nos metais), esferas, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42030.KN 42030.KP
42030.KNEA 74.5 EUR
42030.KN 42030.KP
Alumínio ≥99% (baseado nos metais), esferas, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Alumínio
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt% MDL No.: MFCD00213972
Fórmula: Al
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134029
Número CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3