Nickel plating solution, Acabamento semi-brilhante
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
42026.AK
42026.K2
42026.AKEA
45.7
EUR
42026.AK
42026.K2
Nickel plating solution, Acabamento semi-brilhante
Nickel plating solution
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
UN No.: UN3287
MDL No.: MFCD00011137
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011137 UN: 3287 ADR: 6.1,III |