Eicosanedioic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
42004.04EA
51.6
EUR
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
CAS No.: 2424-92-2
Molecular Formula: C20H38O4
Formula Weight: 342.52
Physical Form: Powder
Melting Point: 127°
MDL No.: MFCD00059627
Fórmula:
C₂₀H₃₈O₄ Ponto de Fusão: 127 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059627 Número CAS: 2424-92-2 |