Aluminum acrylate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42003.06
42003.14
42003.22
42003.06EA
58.6
EUR
42003.06
42003.14
42003.22
Aluminum acrylate
Aluminum acrylate
CAS No.: 15743-20-1
Molecular Formula: Al(H2C=CHCOO)3
Formula Weight: 243.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00078421
Fórmula:
Al(H₂C=CHCOO)₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078421 Número CAS: 15743-20-1 EINECS: 239-836-8 |