Iodo ≥99.8%, cristais ACS, resublimado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41955.22
41955.36
41955.22EA
95.7
EUR
41955.22
41955.36
Iodo ≥99.8%, cristais ACS, resublimado
Iodo
Purity: 99.8%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Prills or crystals
Density: 4.930
Odour: Irritating
Melting Point: 183-186° subl.
UN No.: UN3495
MDL No.: MFCD00011355
Fórmula:
I₂ Ponto de Fusão: 183…186 °C (sublimação) Densidade: 4,930 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011355 Número CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III |