Strontium tungsten oxide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41899.14
41899.22
41899.14EA
107
EUR
41899.14
41899.22
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (baseado nos metais)
Strontium tungsten oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13451-05-3
Molecular Formula: O4SrW
Formula Weight: 335.46
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.187
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049562
Fórmula:
O₄SrW Densidade: 6,187 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049562 Número CAS: 13451-05-3 EINECS: 236-617-9 |