Molybdenum(V) isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99.6% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Embalado sob árgon em frascos ChemSeal™ resseláveis
41836.AC
41836.AE
41836.ACEA
158
EUR
41836.AC
41836.AE
Molybdenum(V) isopropoxide 5% (w/v) em isopropanol (IPA) , 99.6% (baseado em metais)
Molybdenum(V) isopropoxide
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Purity: 99.6%
CAS No.: 209733-38-0
Molecular Formula: C15H35MoO5
Formula Weight: 391.04
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00210636
Fórmula:
C₁₅H₃₅MoO₅ Peso Molecular: 391.39 g/mol Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210636 Número CAS: 209733-38-0 UN: 1219 ADR: 3 II |