Print…
Paládio 5% em alumina, pastilhas 3 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41825.14 41825.22 41825.06
41825.14EA 492 EUR
41825.14 41825.22 41825.06
Paládio 5% em alumina, pastilhas 3 mm
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03613602
Applications: Hydrogen removal "getter"
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3