Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41690.18
41690.30
41690.18EA
61.8
EUR
41690.18
41690.30
Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
CAS No.: 2695-37-6
Molecular Formula: C8H7NaO3S
Formula Weight: 206.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3575931
MDL No.: MFCD00013379
Fórmula:
C₈H₇NaO₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013379 Número CAS: 2695-37-6 EINECS: 220-266-3 |