Bismuth titanium oxide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41669.18
41669.30
41669.18EA
114
EUR
41669.18
41669.30
Bismuth titanium oxide ≥99.9% (baseado nos metais)
Bismuth titanium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12233-34-0
Molecular Formula: Bi2Ti4O11
Formula Weight: 785.42
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD01310393
Fórmula:
Bi₁₂TiO₂₀ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01310393 Número CAS: 12233-34-0 |