Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 1900
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41563.22
41563.36
41563.22EA
66.7
EUR
41563.22
41563.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 1900
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Fórmula:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Ponto de Fusão: 52 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084416 Número CAS: 9004-74-4 |