Print…
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41562.22 41562.36
41562.22EA 56.1 EUR
41562.22 41562.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Low melting solid Density: 1.10 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 28-32° MDL No.: MFCD00084416
Fórmula: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Densidade: 1,10
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084416
Número CAS: 9004-74-4