Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41561.22
41561.36
41561.22EA
61
EUR
41561.22
41561.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Fórmula:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Ponto de Fusão: 18…20 °C Densidade: 1,10 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084416 Número CAS: 9004-74-4 |