4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41472.14
41472.22
41472.14EA
68.7
EUR
41472.14
41472.22
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
CAS No.: 117-61-3
Molecular Formula: C12H12N2O6S2.xH2O
Formula Weight: 344.36(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Dark purple
MDL No.: MFCD00041885
Fórmula:
C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041885 Número CAS: 117-61-3 EINECS: 204-200-0 |