1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 54925-64-3
Molecular Formula: C9H18N2Si
Formula Weight: 182.34
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.94
Refractive Index: 1.4805
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 247-250°
MDL No.: MFCD00011682
Fórmula:
C₉H₁₈N₂Si Ponto de ebulição: 247…250 °C Densidade: 0,94 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011682 Número CAS: 54925-64-3 EINECS: 259-398-1 |