Carbonato de prata ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g em Celite
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
18202.W5
18202.W9
18202.W5EA
240
EUR
18202.W5
18202.W9
Carbonato de prata ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g em Celite
Carbonato de prata
∼0.7 mmole Ag₂CO₃/g reagent
CAS No.: 534-16-7
Molecular Formula: Ag2CO3/Celite
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003403
Oxidizing agent for alcohols, diols/triols, hydroquinones, and amines.
Fórmula:
CAg₂O₃ Peso Molecular: 275.75 g/mol Ponto de Fusão: 210…218 °C Densidade: 5.65 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003403 Número CAS: 534-16-7 EINECS: 208-590-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,08650 |