Tetramethylammonium hydrogen phthalate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 79723-02-7
Molecular Formula: C12H17NO4
Formula Weight: 239.27
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 148-150°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00216634
Applications: In electrolyte formulations
Fórmula:
C₁₂H₁₇NO₄ Ponto de Fusão: 148…150 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00216634 Número CAS: 79723-02-7 EINECS: 416-900-5 ADR: 6.1,III |