Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41269.03
41269.06
41269.03EA
69.4
EUR
41269.03
41269.06
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (baseado em metais)
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Purity: 98%
CAS No.: 132951-93-0
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4.C3H7OH
Formula Weight: 414.15
Physical Form: Wet solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 130° dec.
Boiling Point: 131°/1.6mm
MDL No.: MFCD00145408
Fórmula:
Sn[OCH(CH₃)₂]₄·C₃H₇OH Ponto de ebulição: 131 °C (1,6 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 130 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145408 Número CAS: 132951-93-0 |