Print…
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, medium molecular weight, hydrolysed
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
41242.14EA 38.5 EUR
41242.14 41242.36 41242.22
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, medium molecular weight, hydrolysed
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5