Print…
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, high molecular weight, hydrolysed
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
41240.14EA 21.7 EUR
41240.14 41240.36 41240.22
Álcool polivinilico, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, high molecular weight, hydrolysed
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5