Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (w/v) em 2-metoxietanol , 99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41237.AC
41237.AE
41237.ACEA
150
EUR
41237.AC
41237.AE
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (w/v) em 2-metoxietanol , 99% (baseado em metais)
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide
Purity: 99%
CAS No.: 142600-61-1
Molecular Formula: C6H14CoO4
Formula Weight: 209.11
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark brown
Boiling Point: 124°
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00798554
Fórmula:
C₆H₁₄CoO₄ Ponto de ebulição: 124 °C Densidade: 0,96 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00798554 Número CAS: 142600-61-1 UN: 1188 ADR: 3,III |