Print…
Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
41006.03 41006.06
41006.03EA 470 EUR
41006.03 41006.06
Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (baseado em metais)
Chloropentaammineiridium(III) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 15742-38-8 Molecular Formula: H15Cl3IrN5 Formula Weight: 383.73 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00798542
Fórmula: H₁₅Cl₃IrN₅
Peso Molecular: 383.73 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798542
Número CAS: 15742-38-8
EINECS: 239-833-1