Print…
Amberlite® IRN-150 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40992.36 40992.A3 40992.A9
40992.36EA 74 EUR
40992.36 40992.A3 40992.A9
Amberlite® IRN-150 resina de troca iônica
Amberlite® IRN-150
Molecular Formula: Styrene-DVB Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145822
Applications: Water treatment and purification
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145822
Número CAS: 79956-14-2
Merck Index: 14,382