Germanium-n-butoxide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40816.03
40816.06
40816.14
40816.03EA
55.6
EUR
40816.03
40816.06
40816.14
Germanium-n-butoxide ≥97%
Germanium-n-butoxide
Purity: 97+%
CAS No.: 25063-27-8
Molecular Formula: C16H36GeO4
Formula Weight: 365.05
Flash Point: 112°(234°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.017
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 143°/8mm
MDL No.: MFCD00015347
Applications: Oxide films
Fórmula:
C₁₆H₃₆GeO₄ Peso Molecular: 365.05 g/mol Ponto de ebulição: 143 °C (8 mmHg) Densidade: 1.017 Ponto de Inflamação: 112 °C (234 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015347 Número CAS: 25063-27-8 EINECS: 246-595-2 |