Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40757.06
40757.14
40757.06EA
53.2
EUR
40757.06
40757.14
Nickel(II) oxalate hydrate ≥99.9985% (baseado em metais), Puratronic®
Nickel(II) oxalate hydrate
Purity: 99.9985%
CAS No.: 126956-48-7
Molecular Formula: C2NiO4.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 146.73(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Green
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00167155
Fórmula:
C₂NiO₄·xH₂O(x≈2) Peso Molecular: 146.73 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00167155 Número CAS: 126956-48-7 EINECS: 208-933-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,6514 |