Molybdenum, gold plated ≥99.95% (baseado em metais), fio, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40671.G5
40671.G6
40671.G5EA
382
EUR
40671.G5
40671.G6
Molybdenum, gold plated ≥99.95% (baseado em metais), fio, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Molybdenum, gold plated
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.005g/m (Mo only), 3-5 wt% Au plating
MDL No.: MFCD00003465
Applications: Microelectronics, high temperature
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003465 Número CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 |