Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40665.06
40665.14
40665.06EA
42.9
EUR
40665.06
40665.14
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 64438-53-5
Molecular Formula: C15H21O6Sm.xH2O
Formula Weight: 447.68(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00792904
Fórmula:
C₁₅H₂₁O₆Sm·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00792904 Número CAS: 64438-53-5 EINECS: 238-632-6 |