Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) em solução aquosa, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40568.NB
40568.ND
40568.NBEA
93.4
EUR
40568.NB
40568.ND
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) em solução aquosa, grau de reagente
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 17522-69-9
Molecular Formula: Nd(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 550.68 (442.59anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: UN3211
MDL No.: MFCD00198195
Fórmula:
Nd(ClO₄)₃·6H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00198195 Número CAS: 17522-69-9 EINECS: 236-821-8 UN: 3211 ADR: 5.1,II |