Cerium(IV)-2-methoxyethoxide 18 - 20% (w/w) em 2-metoxietanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40471.06
40471.14
40471.22
40471.06EA
104
EUR
40471.06
40471.14
40471.22
Cerium(IV)-2-methoxyethoxide 18 - 20% (w/w) em 2-metoxietanol
Cerium(IV)-2-methoxyethoxide
CAS No.: 876107-33-4
Molecular Formula: C12H28CeO8
Formula Weight: 440.47
Physical Form: Liquid
Density: 1.02
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00236530
Fórmula:
C₁₂H₂₈CeO₈ Peso Molecular: 440.464 g/mol Densidade: 1.02 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236530 Número CAS: 876107-33-4 UN: 1188 ADR: 3 III |