Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate (≥32% Au) ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bromoauric acid
40433.03
40433.06
40433.03EA
151
EUR
40433.03
40433.06
Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate (≥32% Au) ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate
Purity: 99.99%
Molecular Formula: HAuBr4.xH2O (x≈5)
Formula Weight: 517.61(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: ca 27°
Solubility: Soluble in water and alcohol
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00054118
Fórmula:
HAuBr₄·xH₂O(x≈3) Peso Molecular: 517.61 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: ∼ 27 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054118 Número CAS: 17083-68-0 UN: 3260 ADR: 8 III |