Print…
Cerium triiodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cerium (III) iodide, Cerous iodide
Ampulado sob árgon
13641.03 13641.06 13641.14
13641.03EA 130 EUR
13641.03 13641.06 13641.14
Cerium triiodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Cerium triiodide
Fórmula: CeI₃
Peso Molecular: 520,83
Ponto de ebulição: 1400 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 766 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049423
Número CAS: 7790-87-6
EINECS: 232-228-3
Merck Index: 14,1999