3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
40366.22
40366.36
40366.22EA
55.9
EUR
40366.22
40366.36
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4
Molecular Formula: C12H24O3
Formula Weight: 216.32
Physical Form: Liquid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.4420
Appearance: Colourless
Melting Point: -50°
Boiling Point: 254-261°
MDL No.: MFCD00148967
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₃ Ponto de ebulição: 254…261 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 0,950 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148967 Número CAS: 25265-77-4 EINECS: 246-771-9 |