Polyethyleneimine, M.W. 10,000 ≥99%, ramificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40331.14
40331.22
40331.36
40331.14EA
84.5
EUR
40331.14
40331.22
40331.36
Polyethyleneimine, M.W. 10,000 ≥99%, ramificado
Polyethyleneimine
Purity: 99%
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: (-NHCH2CH2-)x(-N(CH2CH2NH2)CH2CH2-)y
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00803910
Fórmula:
(CH₂CH₂NH)n Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084427 Número CAS: 9002-98-6 |