Hidrogenoortofosfato de sódio ammonio tetrahidratado, reagent
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
XSodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
40320.22
40320.36
40320.A4
40320.22EA
39.8
EUR
40320.22
40320.36
40320.A4
Hidrogenoortofosfato de sódio ammonio tetrahidratado, reagent
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
CAS No.: 7783-13-3
Molecular Formula: NaNH4HPO4.4H2O
Formula Weight: 209.07 (137.02anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.544
Odour: Odourless
Melting Point: 79° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
MDL No.: MFCD00066970
Fórmula:
NaNH₄HPO₄·4H₂O Peso Molecular: 209.07 g/mol Ponto de Fusão: 79 °C (decomposição) Densidade: 1.544 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066970 Número CAS: 7783-13-3 |