Print…
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40254.06 40254.14
40254.06EA 56.4 EUR
40254.06 40254.14
Gadolinium(III) carbonate hydrate ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Gadolinium(III) carbonate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 38245-36-2 Molecular Formula: Gd2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 494.53(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00150240
Fórmula: Gd₂(CO₃)₃.xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150240
Número CAS: 38245-36-2
EINECS: 227-583-6