Print…
Lithium manganese(III,IV) oxide ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40250.14 40250.22
40250.14EA 81.7 EUR
40250.14 40250.22
Lithium manganese(III,IV) oxide ≥99.5% (baseado em metais)
Lithium manganese(III,IV) oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 12057-17-9 Molecular Formula: LiMn2O4 Formula Weight: 180.81 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless Melting Point: 400° MDL No.: MFCD01114233
Fórmula: LiMn₂O₄
Peso Molecular: 180.81 g/mol
Ponto de Fusão: >400 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114233
Número CAS: 12057-17-9