Cerium molybdenum oxide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40210.06
40210.14
40210.22
40210.06EA
86.9
EUR
40210.06
40210.14
40210.22
Cerium molybdenum oxide ≥99%
Cerium molybdenum oxide
Purity: 99%
CAS No.: 13454-70-1
Molecular Formula: Ce2(MoO4)3
Formula Weight: 760.05
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 973°
MDL No.: MFCD00798520
Fórmula:
Ce₂(MoO₄)₃ Peso Molecular: 760.05 g/mol Ponto de Fusão: 973 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00798520 Número CAS: 13454-70-1 |