Print…
Ácido hexacloroplatinico solução (20% Pt)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 525 EUR
40177.NA 40177.NJ
Ácido hexacloroplatinico solução (20% Pt)
Ácido hexacloroplatinico
Fórmula: H₂Cl₆Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011330
Número CAS: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7526