Print…
Óxido de Zircónio (IV) 18% em água estabilizada, dispersão coloidal
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Estabilização: 1.3% Estabilizado com ítria (Y₂O₃)
40123.36 40123.A4
40123.36EA 122 EUR
40123.36 40123.A4
Óxido de Zircónio (IV) 18% em água estabilizada, dispersão coloidal
Óxido de Zircónio (IV)
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2/Y2O3 Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Fórmula: O₂Zr
Peso Molecular: 123.22 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2680
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180