Terbium(III) acetylacetonate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40032.04
40032.09
40032.04EA
104
EUR
40032.04
40032.09
Terbium(III) acetylacetonate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Terbium(III) acetylacetonate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14284-95-8
Molecular Formula: C15H21O6Tb
Formula Weight: 456.25
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013503
Fórmula:
C₁₅H₂₁O₆Tb Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013503 Número CAS: 14284-95-8 EINECS: 238-195-1 |