Print…
Paládio 5% em carbonato de estrôncio, pó, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39819.04 39819.09 39819.18
39819.04EA 59.8 EUR
39819.04 39819.09 39819.18
Paládio 5% em carbonato de estrôncio, pó, reduzido
Palladium
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192595
Número CAS: 7440-05-3