Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39736.36
39736.A1
39736.36EA
147
EUR
39736.36
39736.A1
Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) em solução aquosa
Dihydrogen hexafluorotitanate
CAS No.: 17439-11-1
Molecular Formula: H2TiF6
Formula Weight: 163.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.69
Odour: Pungent
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00049647
Fórmula:
H₂TiF₆ Densidade: 1,69 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049647 Número CAS: 17439-11-1 EINECS: 241-460-4 UN: 2922 ADR: 8,II |