Titanium(III) sulphate 20% em ácido sulfúrico 1-4%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39664.30
39664.A1
39664.A7
39664.30EA
83.5
EUR
39664.30
39664.A1
39664.A7
Titanium(III) sulphate 20% em ácido sulfúrico 1-4%
Titanium(III) sulphate
CAS No.: 10343-61-0
Molecular Formula: Ti2(SO4)3
Formula Weight: 383.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.15
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00036317
Fórmula:
O₁₂S₃Ti₂ Densidade: 1,15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036317 Número CAS: 10343-61-0 UN: 3264 ADR: 8,III Merck Index: 14,9476 |