Zinc 2-ethylhexanoate ∼80% (17 - 19% Zn) em aguarrás mineral
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39561.36
39561.22
39561.0E
39561.36EA
134
EUR
39561.36
39561.22
39561.0E
Zinc 2-ethylhexanoate ∼80% (17 - 19% Zn) em aguarrás mineral
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8
Molecular Formula: C16H30O4Zn
Formula Weight: 351.79
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Appearance: Colourless
UN No.: UN1268
MDL No.: MFCD00053316
Fórmula:
C₁₆H₃₀O₄Zn Densidade: 1,07 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053316 Número CAS: 136-53-8 EINECS: 205-251-1 UN: 1268 ADR: 3,III |