Print…
Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zinc(II) 2-ethylhexanoate
39560.22 39560.36
39560.22EA 60.2 EUR
39560.22 39560.36
Zinc 2-ethylhexanoate (∼20% Zn) ≥97% cont. 1% diethylene glycolmonomethyl ether
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8 Molecular Formula: C16H30O4Zn Formula Weight: 351.79 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00053316
Fórmula: C₁₆H₃₀O₄Zn
Peso Molecular: 351.792 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053316
Número CAS: 136-53-8
EINECS: 205-251-1