Print…
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) em aguarrás mineral
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Naphthenic Acid Zinc Salt
39554.36 39554.A3
39554.36EA 114 EUR
39554.36 39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) em aguarrás mineral
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3 Flash Point: 37.8° (100°F) Physical Form: Liquid Density: 1.01 Appearance: Colourless UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00147699
Fórmula: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Densidade: 1,01
Ponto de Inflamação: >37,8° (100 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00147699
Número CAS: 12001-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III